Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tête de colonne avec robinet d’arrêt
Code produit 10274481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 chacun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10274481 1 chacun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10274481 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05170111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    884.76€ / 1 pièces
    Économisez 515.24€
    36% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
En tubulure DURAN™. La tête de colonne Lenz Laborglasinstrumente™ avec robinet d’arrêt possède un PTFE pour un réglage facile et précis et un joint rodé NS 14/23 pour thermomètres d’une longueur de raccord de 55 mm.
  • Avec vanne PTFE
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Type de connexion NS 14/23
Matériau Tubulure en DURAN
Comprend Vanne en PTFE
Quantité 1 chacun