Learn More
Seringue à injection sur colonne
Description
Microseringue à piston classique
• Ajustement haute précision
• Etanche jusqu'à 3kg/cm2
• Précision ±1%
• Contrôle individuel de chaque seringue en fin de fabrication
• Polissage simultané pour chaque couple cylindre/piston
• Large graduation
• Extrémité grossissante pour une meilleure précision
• Aiguille de rechange
• Microseringue d'injection capillaire sur colonne
• Aiguille fixe inox φ ext. 0,25mm pour injection dans un capillaire φ int. 0,32mm
• Seringue capillaire
• Ajustement haute précision
• Etanche jusqu'à 3kg/cm2
• Précision ±1%
• Contrôle individuel de chaque seringue en fin de fabrication
• Polissage simultané pour chaque couple cylindre/piston
• Large graduation
• Extrémité grossissante pour une meilleure précision
• Aiguille de rechange
• Microseringue d'injection capillaire sur colonne
• Aiguille fixe inox φ ext. 0,25mm pour injection dans un capillaire φ int. 0,32mm
• Seringue capillaire
Spécification
Spécification
| Description | Revêtement d’aiguille : Acier inoxydable |
| Type de produit | Seringue à injection |
| Modèle | MSC10 |
| Volume (métrique) | 10 μl |