Learn More
Cytiva Tubes de colonne
Code produit 11932795 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11932795 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11932795 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28966646
Expédition estimée: 15-01-2027
Tube en verre intérieur, tube de protection externe et porte-tubes
Le tube de colonne est constitué du tube en verre interne, du tube de protection et du porte-tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
pH 2 à 13
Quantité 1 de chaque
Température 4°C à 40°C
Volume (métrique) 16 à 20 ml
Matériau Verre borosilicaté, EPDM, POM, polyamide, polycarbonate
Type de produit Tubes de colonne