Learn More
Lenz Laborglasintrumente Colonnes de type Hempel à chemise en verre amovible
Code produit 10010551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10010551 800 mm 1 pièce
10719411 200 mm 1 pièce
10000551 500 mm 1 pièce
10498402 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10010551 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05117804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    129.64€ / 1 pièces
    Économisez 76.36€
    37% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Colonnes de type Hempel
  • Avec chemise en verre amovible
  • Pour le matériel de remplissage tel que les bagues de type Raschig ou les microbilles de verre
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec chemise en verre amovible
Spécification
Comprend Chemise en verre amovible
Longueur (métrique) 800 mm
Joint conique standard NS 29/32