Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, colonnes pour la purification de l'ARN avec colonne d'élimination de l'ADN
Code produit 15820978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15820978 50 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15820978 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740984.50S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    215.25€ / 50 pièces
    Économisez 51.75€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Kit de mini-centrifugation pour une isolation d'ARN ultra-rapide et pratique sans digestion à la rDNase
RNA Plus NucleoSpin™
  • Isolement efficace et rapide de l’ARN des cellules et des tissus
  • Le système à deux colonnes comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN
  • Colonnes d’élimination de l’ADNg NucleoSpin™ – Sans digestion fastidieuse de la rDNase
  • Manipulation pratique – Élimination du lysat et de l’ADNg sur une colonne en une seule étape
  • Nouveau tampon de lyse efficace – Pas de b-mercaptoéthanol ni TCEP nécessaire
  • Variété de matériaux d’échantillonnage – Cellules de culture, tissus animaux, tissus végétaux, micro-organismes
  • Les applications en aval comprennent la RT-PCR en temps réel, le transfert Northern, l’extension d’amorces, la technologie de matrice, les dosages de protection RNase
Spécification
Couleur Anneau bleu
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Membrane de silice
Volume d’élution 30 à 120 μl
Type d’échantillon Cellules bactériennes ou de levures cultivées, Tissus humains ou animaux
Efficacité Capacité de reliure : 200 μg
Type de produit final ARN (avec RIN typique > 9)
À utiliser avec (équipement) Kits NucleoSpin™ RNA Plus
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN
Type de produit Colonne de liaison ARN Plus
Quantité 50
Taille de l’échantillon <1 x 10⁷ cellules cultivées, < 30 mg de tissu humain/animal, < 109 cellules bactériennes, < 108 cellules de levure, < 1 x 10⁷ cellules cultivées, < 30 mg de tissu humain/animal, < 109 cellules bactériennes, < 108 cellules de levure, < 1 x 10⁷ cellules cultivées, < 30 mg de tissu humain/animal, < 109 cellules bactériennes, < 108 cellules de levure
Heure du test 20 min/6 préparations
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Plus
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol