Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH combinée
Code produit 10546381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10546381 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10546381 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI1083B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1204.60€
    629.13€ / 1 pièces
    Économisez 575.47€
    47% de réduction
Expédition estimée: 06-10-2026
Spécification
Types de connecteurs BNC
Plage de pH 0 à 13
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec la biotechnologie et les petits échantillons