Learn More
WTW™ Électrode combinée sélective de fluorure
Code produit 10163482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
DIN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10163482 DIN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10163482 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 106667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00€
    1258.28€ / 1 pièces
    Économisez 131.72€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les électrodes combinées de type 800 sont excellentes dans leur manipulation et offrent l’occasion supplémentaire de mesurer également de petits volumes d’échantillons, car les électrodes sélectives d’ions et les électrodes de référence sont combinées dans une tige compacte. En outre, elles sont convaincantes avec leur rapport prix/performance exceptionnellement élevé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Mesure de petits volumes d’échantillons
Types de connecteurs DIN
Description Électrode combinée sélective de fluorure