Learn More
Greiner Bio-One Plaque ComboPlate™ pour cristallisation de protéines à 24 puits, prégraissée
Description
- Le PS vierge haute clarté associé au fond anti-distorsion offre des propriétés optiques pour l’inspection microscopique de la croissance des cristaux
- L’anneau surélevé aplati autour de chaque puits réduit le risque de contamination croisée
- Le couvercle de protection surélevé protège les lamelles couvre-objet et le film adhésif pendant le transport et le stockage
- Puits à fond plat
Spécification
Spécification
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 4 x 6 |
| Conditionnement | Sachets intérieurs de 6 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 24 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Pré-graissée |
| Type de puits | Plat |
| Nbre par carton | 24 |
| Afficher plus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?