Learn More
Combretastatin A4, MedChemExpress
Code produit 16433946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433946 25 mg
16419268 10 mg
16401688 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16433946 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2146
MedChemExpress Combretastatin A4 is a microtubule-targeting agent that binds β-tubulin with Kd of 0.4 μM.
Combretastatin A4 is a microtubule-targeting agent that binds β-tubulin with Kd of 0.4 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Combretastatin A4
CAS 117048-59-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H20O5
Quantité 25 mg
Synonyme CRC 87-09
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (316.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(/C=C\C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 316.35
Poids de la formule 316.35
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death