Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 1,5 mm d’épaisseur
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximiser le volume d’échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 41 μl |