Learn More
Thermo Scientific™ Combustible Gas Tap for Rear Wall
Code produit 10686473 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboratory Enclosure
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10686473 Laboratory Enclosure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10686473 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50068235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    252.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.00€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
For Herasafe 2025, 2030i and Maxisafe 2030i Biological Safety Cabinet
For Herasafe 2025, 2030i and Maxisafe 2030i Biological Safety Cabinet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Laboratory Enclosure
Type de produit Add-A-Valve Kit for Main Chamber