Learn More
Fisherbrand™ Gants en nitrile Comfort
Code produit 15662367 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
Quantité:
180 Gloves/Box
Conditionnement:
180 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Quantité Conditionnement
15662367 XL 180 Gloves/Box 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15662367
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Choisissez un gant au confort optimisé et doté d’une meilleure sensibilité tactile. Les gants d’examen en nitrile Comfort de Fisherbrand™ sont sans poudre et sans latex avec une coupe ourlée et des doigts texturés.
Choisissez un gant au confort optimisé et doté d’une meilleure sensibilité tactile. Les gants confortables en nitrile Fisherbrand™ sont sans poudre et sans latex avec une coupe ourlée et des doigts texturés.
  • Sans poudre ni latex
  • Ajustement parfait, sensation et résistance exceptionnelles
  • Ambidextres avec doigts texturés et manchette à bord roulé
  • Non stériles
  • Longueur : 9,5 po (24 cm)
  • Épaisseur : 3 mil (paume)
  • Couleur : bleu pervenche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certifié QMS ASTM D6978, ISO 9001 ; 510 K approuvé pour un usage médical aux États-Unis, ASTM D6978, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Chemotherapeutic Rated Yes
Applications Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,09 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3 mil
Épaisseur (métrique) 0,07 mm
FDA 510 (k) Yes
Quantité 180 Gloves/Box
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,1 cm