Learn More
Tenak™ Rack Comfort pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut, avec boîtes
Code produit 15210814 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
15210814 3 1 pièce
15210824 9 1 pièce
15230814 5 1 pièce
15230824 10 1 pièce
15250814 6 1 pièce
15250824 11 1 pièce
15270814 7 1 pièce
15270824 12 1 pièce
15280814 8 1 pièce
15290824 13 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15210814 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE24500B
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rack Comfort pouvant être utilisé avec tous les modèles de congélateurs-coffre.
  • Racks dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes.
  • Peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, polypropylène et polycarbonate
  • Mesurez la hauteur intérieure de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Capacité Boîtes
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 3
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Dimensions (L x l x H) 140 x 140 x 170 mm
Comprend Ressorts de blocage
Hauteur (métrique) 50 mm (boîte)