Learn More
Station d’aspiration / de transfert de pression, modèle 2511
Code produit 11746099 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
9,2 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11746099 9,2 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11746099
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces stations sous vide pour une grande variété d’applications d’aspiration et de filtration. Les stations d’aspiration / de transfert de pression Fisherbrand™, modèle 2511 sont dotées d’une construction résistante aux agents de blanchiment pour prolonger la durée de vie et la surveillance continue du niveau de vide. Le système empêche les infiltrations de liquides responsables de la défaillance de la pompe à vide.
  • 15 ml/s de débit d’aspiration du liquide
  • Tuyau à vide de 1,8 m inclus
  • Chambre de réception en PP de 1,2 L autoclavable à arrêt de débit automatique
  • 2 filtres hydrophobes en ligne
  • Régulateur de vide
  • Vacuomètre à cadran
  • Légère, compacte, portative et fonctionnement standard
  • Non recommandée pour une utilisation avec des vapeurs organiques, basiques et acides
Applications : Aspiration et filtration sous vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 292 mbar
Puissance (CV) 0,033 hp
Poids à l’expédition (impériale) 11 lb
Poids à l’expédition (métrique) 5 kg
Comprend Récipient de collecte autoclavable de 1,2 L, filtre hydrophobe en ligne, arrêt automatique, régulateur de vide
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique Moteur 230 V 50 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et R.-U.
Dimensions (L x l x H) 20,5 x 28,5 x 25 cm (8 x 11,2 x 9,8 in)
Modèle 2511C-75
Poids (impériale) 5,7 lb
Poids (métrique) 2,5 kg
Débit 9,2 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 10 in
Hauteur totale (métrique) 25,4 cm
Longueur totale (impériale) 11 in
Longueur totale (métrique) 28 cm
Largeur totale (impériale) 8,3 in
Type de pompe Station de transfert par aspiration / pression
Déplacement d’air 9,2 l/min
Pression maximale 2,3 bars
Tension 230 V