Learn More
Gilac™ Boîte à pain compacte
Code produit 17968671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17968671 Blanc 1 pièce
17908431 Beige 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17968671 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G180621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.25€
    92.35€ / 1 pièces
    Économisez 38.90€
    29% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte à pain compacte convient au nouveau format des baguettes. Perforé pour préserver la fraîcheur des produits.
  • Boîte à pain compacte, adaptée au nouveau format baguette.
  • Perforé pour préserver la fraîcheur des produits.
  • Hauteur de deux boîtes à pain emboîtables de 120 L : 73,5 cm / Empilées : 109,5 cm
Spécification
Type de produit Conteneur à pain
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Volume (impérial) 31,7 gal
Volume (métrique) 120 L