Learn More
Contec™ Système de saturation de tête de serpillère mains libres
Code produit 17629845 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
10 et 6 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Capacité (métrique)
17629845 1 pièce -
17619845 1 pièce 10 et 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17629845 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2941U2D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00€
    1649.77€ / 1 pièces
    Économisez 830.23€
    33% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Système de saturation de serpillère mains libres qui permet de pré-saturer les têtes de serpillère avant utilisation.
Conçu pour simplifier le processus de nettoyage des salles blanches, le système de saturation des têtes de serpillère de Contec sans utiliser les mains permet de présaturer les têtes de serpillère avant le passage dans l’environnement contrôlé. Le système permet d’installer et d’enlever les têtes de serpillère sans les mains, réduisant ainsi le risque de contamination croisée et accélérant le processus de nettoyage et de désinfection.
Vous pouvez choisir entre un système avec deux seaux en polypropylène de 15 L ou deux godets en acier inox de 10 L. Un chariot en acier inoxydable contient les seaux, 2 cadres d’accueil de serpillère faciles à poser, un plateau diffuseur et le système de retrait de tête de serpillère sans les mains. Le manche utilitaire accueille deux petits seaux (6 L) pour créer un espace de rangement supplémentaire pour des têtes de serpillère propres, des flacons pulvérisateurs, des lingettes et d’autres articles selon les besoins.
Léger et maniable, le chariot est très facile à utiliser. Le chariot est équipé de quatre roulettes autoclavables. L’ensemble du chariot peut donc être autoclavé avant utilisation.
Chaque seau est conçu pour permettre la pré-saturation de 10 têtes plates de serpillère avant d’être emmenées dans la salle blanche. Le second seau peut être utilisé pour la dilution d’un concentré, puis pour le rangement du plateau diffuseur lorsqu’il n’est pas utilisé.
Les têtes de serpillère sont placées sur un cadre d’accueil facile à poser de même conception que la tête de serpillère. De cette manière, les têtes de serpillère peuvent être installées, sans les mains, sur leur cadre. Un plateau diffuseur de désinfectant en acier inoxydable permet de saturer uniformément chaque tête de balai-serpillère. Une fois utilisés, les têtes de serpillère peuvent également être retirées sans les mains à l’aide du système de retrait unique, et de les placer directement dans un sac de déchets si nécessaire.
Caractéristiques& Avantages
  • L’installation et le retrait de la tête de serpillère sans les mains réduisent le risque de contamination croisée
  • Le diffuseur en acier inoxydable et le cadre “A” permettent de présaturer les serpillères avant d’être passés dans une salle blanche
  • Les têtes de serpillère à 2 plis recouvertes de 100 % de polyester sont très absorbantes avec de faibles niveaux de particules et de fibres
  • Le chariot en acier inoxydable avec roulettes en polypropylène peut être autoclavés et est compatible avec une large gamme de désinfectants et de détergents
  • Le système compact ne nécessite qu’une petite zone de stockage
  • Le cadre de la serpillère et le clip de la poignée facilitent le déplacement d’un endroit à l’autre
  • Le manche utilitaire offre un stockage supplémentaire pour les têtes de serpillère propres, les flacons de solution et d’autres fournitures de nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de serpillère
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable