Learn More
Contec Système de sceau pratique, sceaux en polypropylène
Code produit 17998312 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
Comprend:
2 seaux en polypropylène de 15 L
3 seaux en acier inoxydable de 10 L
3 seaux en polypropylène de 15 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
17998312 15 l 3 seaux en polypropylène de 15 L 1 pièce
17918322 10 l 3 seaux en acier inoxydable de 10 L 1 pièce
17908322 15 l 2 seaux en polypropylène de 15 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17998312 Fournisseur Contec Code fournisseur 2942U3B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1799.89€
    1553.34€ / 1 pièces
    Économisez 246.55€
    13% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Composant du système de sceaux compacts qui est un système polyvalent amélioré de sceaux multiples à utiliser avec les serpillières plates et courbées de Contec.
  • Le système de sceau autonome autoclavable de Contec est une solution tout-en-un pour rendre le nettoyage et la désinfection plus faciles et plus efficaces. Le chariot est conçu pour être utilisé avec les essoreuses Contec™ tels que VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ et QuickTask™.
  • Le chariot en acier inoxydable est disponible en plusieurs configurations pour répondre aux besoins uniques de votre environnement. Il est disponible avec deux ou trois sceaux autoclavables et une poignée de chariot utilitaire. Chaque chariot est équipé de roulettes silencieuses et faciles à déplacer qui se bloquent lorsque cela est nécessaire. La poignée utilitaire permet de positionner deux petits sceaux (1,6 gallon) ou un grand sceau (3,9 gallons) sur la poignée, ce qui permet de ranger des fournitures supplémentaires telles que des têtes de serpillière propres, des flacons de solution en aérosol, des lingettes et d’autres articles selon les besoins.
  • Le cadre du chariot est équipé d’un outil de retrait de la tête de serpillière intégré à l’avant pour un retrait facile et sans les mains d’une tête de serpillière VertiKlean MAX ou VertiKlean MAX Sealed Edge. Un outil de retrait mains-libres est également disponible en option pour les têtes de serpillière VertiKlean MAX et QuickTask. Deux porte-serpillières avec support de serpillière et fermoirs de poignée de chaque côté du chariot maintiennent la serpillière en position et permettent un rangement pratique de la serpillière pendant le transport et l’entreposage.
  • Les systèmes sont équipés de tamis de protection contre les débris en acier inoxydable. Le tamis est placé à la base des seaux de nettoyage et de rinçage et empêche la serpillière de toucher le fond du seau où se déposent les contaminants indésirables.
  • Caractéristiques et avantages :
    • Le rangement sur le chariot de deux poignées et supports de serpillière permet de ranger deux manches et supports de serpillière pour éviter de gêner. Les porte-serpillières maintiennent les serpillières en place lors des changements d’emplacement.
    • Les roulettes et les connexions améliorées réduisent considérablement le bruit pendant l’utilisation. Fixations plus résistantes avec moins de cliquetis
    • Les seaux compacts en polypropylène avec capuchon anti-gouttes intégré maintiennent les seaux en place pendant l’utilisation et empêchent les gouttes entre les seaux et le sol. Les seaux peuvent contenir une serpillière incurvée ou plate pour des serpillières incurvées ou plates.
    • L’outil de retrait de la tête de serpillière intégré ou l’outil de retrait de la tête de serpillière mains-libres en option permet de retirer facilement les têtes de serpillière VertiKlean MAX et QuickTask. Les têtes de serpillière usagées peuvent facilement être jetées.
    • Chariot en acier inoxydable électropoli, entièrement autoclavable Compatible avec autoclave à 121°C pendant 30 minutes, ce qui permet de l’utiliser dans les environnements les plus difficiles. Compatible avec la plupart des désinfectants et nettoyants pour salles blanches.
    • Le panier à poignée utilitaire peut contenir 2 seaux de 6 litres, ce qui permet de ranger les têtes de serpillière, les bouteilles de solution, les lingettes et d’autres produits de nettoyage si nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de 3 sceaux
Capacité (métrique) 15 l
Matériau Seau en polypropylène, chariot en acier inoxydable (304)
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Comprend 3 seaux en polypropylène de 15 L