Learn More
Contec Système de seau compact, serpillière plate en acier inoxydable
Code produit 17958322 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17958322 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958322 Fournisseur Contec Code fournisseur 6029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    200.48€ / 1 pièces
    Économisez 30.52€
    13% de réduction
Expédition estimée: 28-04-2027
Composant du système de sceaux compacts qui est un système polyvalent amélioré de sceaux multiples à utiliser avec les serpillières plates et courbées de Contec.
  • Le système de seaux compacts autoclavables de Contec est une solution tout-en-un qui rend le nettoyage et la désinfection plus faciles et plus efficaces. Le chariot est conçu pour être utilisé avec les serpillières Contec™ tels que VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ et QuickTask™.
  • Le chariot en acier inoxydable est disponible en plusieurs configurations pour répondre aux besoins uniques de votre environnement. Il est disponible avec deux ou trois sceaux autoclavables et une poignée de chariot utilitaire. Chaque chariot est équipé de roulettes silencieuses et faciles à déplacer qui se bloquent lorsque cela est nécessaire. La poignée utilitaire permet de positionner deux petits sceaux (1,6 gallon) ou un grand sceau (3,9 gallons) sur la poignée, ce qui permet de ranger des fournitures supplémentaires telles que des têtes de serpillière propres, des flacons de solution en aérosol, des lingettes et d’autres articles selon les besoins.
  • Le cadre du chariot est équipé d’un outil de retrait de la tête de serpillière intégré à l’avant pour un retrait facile et sans les mains d’une tête de serpillière VertiKlean MAX ou VertiKlean MAX Sealed Edge. Un outil de retrait mains-libres est également disponible en option pour les têtes de serpillière VertiKlean MAX et QuickTask. Deux porte-serpillières avec support de serpillière et fermoirs de poignée de chaque côté du chariot maintiennent la serpillière en position et permettent un rangement pratique de la serpillière pendant le transport et l’entreposage.
  • Les systèmes sont équipés de tamis de protection contre les débris en acier inoxydable. Le tamis est placé à la base des seaux de nettoyage et de rinçage et empêche la serpillière de toucher le fond du seau où se déposent les contaminants indésirables.
  • Caractéristiques et avantages :
    • Le rangement sur le chariot de deux poignées et supports de serpillière permet de ranger deux manches et supports de serpillière pour éviter de gêner. Les porte-serpillières maintiennent les serpillières en place lors des changements d’emplacement.
    • Les roulettes et les connexions améliorées réduisent considérablement le bruit pendant l’utilisation. Fixations plus résistantes avec moins de cliquetis
    • Les seaux compacts en polypropylène avec capuchon anti-gouttes intégré maintiennent les seaux en place pendant l’utilisation et empêchent les gouttes entre les seaux et le sol. Les seaux peuvent contenir une essoreuse incurvée ou plate pour des serpillières incurvées ou plates.
    • L’outil de retrait de la tête de serpillière intégré ou l’outil de retrait de la tête de serpillière mains-libres en option permet de retirer facilement les têtes de serpillière VertiKlean MAX et QuickTask. Les têtes de serpillière usagées peuvent facilement être jetées.
    • Chariot en acier inoxydable électropoli, entièrement autoclavable Compatible avec autoclave à 121C pendant 30 minutes, ce qui permet de l’utiliser dans les environnements les plus difficiles. Compatible avec la plupart des désinfectants et nettoyants pour salles blanches.
    • Le panier à poignée utilitaire peut contenir 2 seaux de 6 litres, ce qui permet de ranger les têtes de serpillière, les bouteilles de solution, les lingettes et d’autres produits de nettoyage si nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Serpillière plate
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable