Learn More
BRAND™ Burette compacte, BLAUBRAND™ , Classe AS , DE-M, avec robinet d'arrêt
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Avec robinet d'arrêt amovible en PTFE, démontage rapide et nettoyage facile
- Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables
- À DIN EN ISO 385
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
Tous BLAUBRAND™ Les burettes sont livrées avec un numéro de lot et accompagnées d'un certificat de lot par unité d'emballage du fabricant. Également disponible sur demande avec certificat individuel, USP Certificat individuel ou DAkkS certificat d'étalonnage.
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Graduations | 0.02 mL |
| Comprend | Tube de burette, robinet à embout de précision, certificat de lot |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Type | burette compacte |
| Class | Classe AS |