Learn More
BRAND™ Burette compacte, BLAUBRAND™ , Classe AS , DE-M, avec robinet d'arrêt
Code produit 16475979 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16475979 50 ml 1 pièce
16455979 10 ml 1 pièce
16465979 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16475979 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 13968
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    102.45€ / 1 pièces
    Économisez 6.55€
    6% de réduction
En stock
La nouvelle génération de burettes de BRAND . Avec robinet d'arrêt en PTFE, démontage rapide et nettoyage facile. Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables. Boro 3.3, robinet d'arrêt amovible en PTFE. À DIN EN ISO 385. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
  • Avec robinet d'arrêt amovible en PTFE, démontage rapide et nettoyage facile
  • Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables
  • À DIN EN ISO 385
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
Tous BLAUBRAND™ Les burettes sont livrées avec un numéro de lot et accompagnées d'un certificat de lot par unité d'emballage du fabricant. Également disponible sur demande avec certificat individuel, USP Certificat individuel ou DAkkS certificat d'étalonnage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Graduations 0.1 mL
Comprend Tube de burette, robinet à embout de précision, certificat de lot
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Type burette compacte
Class Classe AS