Learn More
Corning™ Centrifugeuses compactes LSE™
Code produit 11347691 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Prise EU
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11347691 Prise EU 1 pièce
11327691 Prise UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11347691 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00€
    2130.95€ / 1 pièces
    Économisez 154.05€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses compactes Corning™ LSE™ sont peu encombrantes et idéales pour une utilisation dans les laboratoires de sciences de la vie et de recherche industrielle.
  • Plus grande polyvalence avec quatre rotors angulaires disponibles, y compris un rotor avec une capacité combinée innovant
  • Peut accueillir différentes tailles de tubes, notamment un tube à centrifuger de 5 ml ainsi que des tubes à centrifuger de 15 ml et de 50 ml à fond rond et conique
  • Tubes insérés à un angle fixe accru pour permettre une pelletisation cellulaire plus efficace
  • Une même force de gravitation est appliquée aux échantillons lors de la rotation simultanée de tubes de 15 ml et de 50 ml
  • Peut accueillir un rotor libre pour 6 x 5 ml
  • Le panneau de commande est doté d’un grand écran numérique et d’un bouton rotatif pratique pour définir les valeurs des paramètres
  • Le microprocesseur interne maintient un contrôle précis du fonctionnement avec dix niveaux d’accélération et de décélération et une plage de vitesse allant de 200 à 6 000 tr/min
  • Équipé d’un système de verrouillage électronique du couvercle, d’une protection contre les survitesses et d’un système de détection de déséquilibrage avec arrêt automatique pour des raisons de sécurité
  • Capacité du rotor de 12 x 15 ml ou 6 x 50 ml
  • Format à faible encombrement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 x 15 ml, 6 x 50 ml
Vitesse max. 6 000 tr/min
FCR max. 4 185 x g
Fonctions de sécurité Système de verrouillage électronique du couvercle, protection contre les survitesses, système de déséquilibrage avec arrêt automatique
Dimensions (L x l x H) extérieures 28 x 37 x 26 cm
Type de contrôleur Microprocesseur interne
Poids net 15 kg
Tension 230 V
Type d’affichage Numérique
Type de produit Prise EU