Learn More
Digi-Sense™ Multimètres numériques compacts
Description
Includes
Batterie
- CAT III 600 V
- Disponible en versions de gamme automatique et manuelle
- L’écran à rétro-éclairation vive a des chiffres de 1,1' de haut
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Le boîtier est constitué de plastique moulé double
- Maintenez le bouton enfoncé pour lancer le test sans regarder l’écran en continu
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Type de produit | Multimètre numérique |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement électrique |
| Longueur (impériale) | 5,875 in |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Tension | 600 V |
| Ampérage | 0 à 10 A (CA/CC) |
| Certifications/Conformité | CAT II 2 000 V, degré de pollution 2, CAT III 600 V |
| Couleur | Bleu / gris |
| À utiliser avec (application) | Électrocardiographie, industrie, laboratoire, CVC, R et D |
| Hauteur (impériale) | 1,875 in |
| Afficher plus |