Learn More
Socorex™ Distributeur compact, modèle 501
Code produit 10596712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
0,4 à 5 ml
1 à 10 ml
1 à 30 ml
Incréments:
0,1 mL
0,2 mL
1,0 mL
Volume (métrique) du réservoir:
250 ml
500 mL
1 000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Volume (métrique) du réservoir Conditionnement
10596712 0,2 à 2 ml 0,1 mL 250 ml 1 pièce
10004590 0,4 à 5 ml 0,2 mL 1 000 ml 1 pièce
10024600 1 à 10 ml 0,2 mL 2000 mL 1 pièce
10516912 0,4 à 5 ml 0,2 mL 500 mL 1 pièce
10517102 1 à 10 ml 0,2 mL 1 000 ml 1 pièce
10339840 1 à 30 ml 1,0 mL 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10596712 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 501.02025
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Type de produit Distributeur compact
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) 0,2 à 2 ml
Incréments 0,1 mL
Modèle 501
Volume (métrique) du réservoir 250 ml
Garantie 2 ans