Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 24 x 0.2 ml, pour bains secs / blocs chauffants compacts
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
| Description | Bloc 24 × 0.2 ml |
| Capacité (métrique) | 0,2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™ |
| Éclairage | LED |
| No. of Places | 24 |
| Type | Bloc |
| Dimensions (L x l x H) | 36 × 54 × 15 mm (1.4 × 2.1 × 0.6 in) |