Learn More
Mecmesin™ Jauge de force compacte
Code produit 11974068
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 N
500 N
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11974068 500 N 1 pièce
11938019 200 N 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974068 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 860023
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La jauge de force compacte (CFG+) est la jauge de force numérique d’entrée de gamme à faible coût.
  • La jauge de force numérique CFG+ représente une alternative très abordable aux jauges mécaniques et offre une précision de ± 0,5 % de la pleine échelle.
  • Un écran LCD clair et simple affiche les relevés dans les unités de mesure les plus courantes (N, kN, mN, gf, kgf, lbf et ozf).
  • Les valeurs sont constamment modifiées en temps réel ou figées sur l’écran pour saisir la mesure du pic.
  • Fabriqué dans un boîtier en plastique ABS léger, le CFG+ dispose d’un clavier simple et est équipé d’une sortie RS232 pour une transmission de données aisée.
  • Il est principalement utilisé comme un dispositif portatif, mais sa conception lui permet de se fixer à des supports de test manuels pour des tests plus contrôlés.
  • Une fonction d’avertissement de surcharge, destinée à réduire le risque d’endommagement accidentel de l’instrument par un opérateur, est installée de série sur tous les modèles.
Spécification
Capacité (métrique) 500 N
Hauteur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 76 mm
Poids (métrique) 250 g