Learn More
Syngene Système d'imagerie de gels compact InGenius 5 pour l'ADN/ARN
Code produit 30306009 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Zone du filtre:
20 x 24 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Zone du filtre Conditionnement
30306009 20 x 24 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30306009 Fournisseur Syngene Code fournisseur IG5
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un appareil photo de 5 mégapixels offre une résolution d'image exceptionnelle et une sensibilité inégalée. L'InGenius 5 utilise un objectif manuel f/1.4 pour une imagerie parfaite des gélatines. Les options d'éclairage interne comprennent un transilluminateur UV (non inclus) et une lumière blanche zénithale pour faciliter le positionnement et la mise au point de l'échantillon.
  • Système d'imagerie de gels compact pour l'imagerie d'ADN/ARN, sans coloration, gels de protéines visibles et autoradiographies.
  • Le système InGenius 5 est un système puissant doté d'une caméra révolutionnaire de 5 mégapixels offrant une résolution d'image exceptionnelle et une sensibilité inégalée dans sa catégorie.
  • Le système utilise un objectif manuel F1.4 pour permettre une imagerie parfaite du gel.
  • La zone d'affichage maximale est de 20 x 24 cm, ce qui est très grand pour un appareil aussi petit et compact.
  • Un système flexible avec des options d'éclairage interne comprenant un transilluminateur UV (vendu séparément) pour travailler avec des gels d'ADN, sans coloration, et des autoradiographies.
  • L'éclairage blanc LED zénithal est inclus de série pour faciliter le positionnement et la mise au point de l'échantillon.
  • L'InGenius 5 est un système polyvalent conçu pour les applications sans taches. Sa caméra permet d'exposer l'échantillon pendant des périodes prolongées.
  • Excision sécurisée des bandes d'ADN du gel d'agarose, porte de la chambre noire ouverte, grâce à l'écran de sécurité optionnel protégeant l'utilisateur lors de l'utilisation d'UV.
  • Un système intuitif qui permet d'enregistrer directement des images dans USB ou un réseau pour faciliter le transfert.
  • Générez rapidement des données quantitatives avec GeneTools Logiciel d'analyse.
  • InGenius 5 est fourni avec un nombre illimité de copies de GeneTools .
Spécification
Zone du filtre 20 x 24 cm
À utiliser avec (application) Imágenes de gel
Type de produit Système d’imagerie sur gel
Type d’affichage Aucun