Learn More
Buerkle™ Jerrican compact
Code produit 10464661 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Dimensions (L x l x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
10464661 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 pièce
15880302 10 L 335 x 125 x 335 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10464661 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 04351050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.49€
    36.90€ / 1 pièces
    Économisez 1.59€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à une utilisation avec les denrées alimentaires, matériau de fermeture : PP
  • Idéal comme boîte compacte avec sa largeur de 125 mm.
  • Différents liquides peuvent être stockés et décantés dans un petit espace.
  • Le jerrican compact peut également être conservé sur le côté, p. ex. dans un réfrigérateur. Il est très stable grâce à sa structure nervurée et ses côtés épais.
  • Ce jerrican compact peut également être utilisé comme boîte de sédimentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Type de bouchon Inviolable
Profondeur (métrique) 335 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 65 x 335 mm
Graduations Oui
Hauteur (métrique) avec bouchon 335 mm
Comprend Bouchon inviolable
Longueur (métrique) 335 mm
Matériau Polypropylène
Type de produit Jerrican
Largeur (métrique) 65 mm