Learn More
Buerkle™ Ensemble de jerrican compact et robinet d’arrêt
Code produit 15813954 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Dimensions (L x l x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15813954 10 L 335 x 125 x 335 mm 1 pièce
10058241 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15813954 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 04350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.29€
    69.35€ / 1 pièces
    Économisez 29.94€
    30% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'ensemble comprend le jerrycan compact avec raccords de 5L ou 10L et le robinet d'arrêt.
Le kit se compose du jerrycan compact avec des glandes de 5 L ou 10 L et du robinet d’arrêt à spire.
  • PP, transparent
  • Bouchon inviolable
  • Boîte autoclavable (sans vanne)
  • Graduations en litres moulées
  • Accessoire de support de la boîte en aluminium
Jerrican doté d’un robinet, compact, gains d’espace, PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 L
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Inviolable
Couleur Transparente
Profondeur (métrique) 335 mm
Description Jerrican compact avec robinet
Dimensions (L x l x H) 335 x 125 x 335 mm
Graduations Litres moulés
Hauteur (métrique) avec bouchon 335 mm
Comprend Robinet d’arrêt
Longueur (métrique) 335 mm
Matériau Polypropylène
Mouth Style Filetage S50
Type de produit Ensemble bidon et robinet
Forme Rectangulaires
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 125 mm