Learn More
Buerkle™ Jerrican compact avec connecteur fileté
Code produit 10757561 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Largeur (métrique):
65 mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10757561 5 l 65 mm 1 pièce
15823954 10 L 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10757561 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 04352050
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Différents liquides peuvent être stockés et décantés dans un petit espace. Le jerrican compact peut également être conservé sur le côté.
  • Avec connecteur fileté 3/4 po.
  • Idéal comme boite compacte.
  • Différents liquides peuvent être stockés et décantés dans un petit espace.
  • Le jerrican compact peut également être conservé sur le côté, p. ex. dans un réfrigérateur. Il est très stable grâce à sa structure nervurée et
  • PP, transparent
  • Avec bouchon inviolable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Inviolable
Profondeur (métrique) 335 mm
Description Jerrican compact
Dimensions (L x l x H) 335 x 65 x 335 mm
Graduations Oui
Hauteur (métrique) avec bouchon 335 mm
Comprend Connecteur fileté 3/4 po
Matériau Polypropylène
Type de produit Jerrican
Largeur (métrique) 65 mm