Description
- Polypropylène, joints en NBR
- Capacité de la pompe jusqu'à environ 500 ml par coup de pompe
- Le tube d'évacuation peut pivoter à 360°.°
- Avec raccord à vis intégré pour filetage G2 in
Spécification
Spécification
| Débit | 500 mL/coup de pied |
| Longueur du tube de pompe | 100 cm |
| Propriétés de résistance | Alcali, détergent, acide faible |
| Type | Pompe manuelle |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de connexion | G 2 in |