Learn More
Brady™ Cadenas de verrouillage compactes
Code produit 15621127 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15621127 Rouge 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15621127 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    110.19€ / 6 pièces
    Économisez 4.81€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Les cadenas de sécurité compactes Brady sont une gamme légère de cadenas adaptés aux programmes d’isolation énergétique.
  • Ils complètent le cadenas de sécurité Brady et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé et est usiné avec précision à 5 broches pour des coupures de clés plus uniques et une meilleure résistance aux chocs
  • La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale. De plus, la conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts et légers et résistent aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ne se libère pas jusqu’à ce que la manille du cadenas soit bien fermée)
  • Saisie et création de graphiques personnalisées disponibles
Spécification
Alternate Part Number 814116
Couleur Rouge
Profondeur (métrique) 16 mm
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (métrique) de la manille 25,4 mm
Largeur (métrique) 32 mm
Matériau (corps) Nylon renforcé
Material (Shackle) Aluminium