Learn More
Nabertherm™ Four à moufle économique 1100 °C Avec LE 1/11, porte à clapet et contrôleur R7
Code produit 15521062 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
6 l
14 L
24 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Dimensions (L x l x H) extérieures unitSize
15521062 1 L 115 x 690 x 110 mm 280 x 290 x 430 mm 1 pièce
15539572 14 L 300 x 220 x 220 mm 535 x 440 x 540 mm 1 pièce
17298480 24 L 330 x 260 x 285 mm 570 x 490 x 585 mm 1 pièce
15529572 2 L 100 x 180 x 110 mm 385 x 330 x 430 mm 1 pièce
15531062 6 l 200 x 170 x 170 mm 435 x 390 x 490 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15521062 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LE013K17N1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à leur rapport prix/performance convaincant et à la rapidité de la mise en température, ces fours à moufle compacts sont parfaits pour de nombreuses applications en laboratoire.
  • Utilisez uniquement des matériaux en fibre non classés comme cancérogènes selon les normes TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Chauffage bilatérale à partir d’éléments chauffants protégés dans des tubes de verre en quartz
  • Éléments chauffants et isolation faciles à entretenir et à remplacer
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Dimensions compactes et poids léger
  • Délais de livraison courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire :
  • Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
max. (métrique) 1100°C
Type Four
Modèle Porte battante
Régulation de la température R7
Dimensions (P x l x H) intérieures 115 x 690 x 110 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 280 x 290 x 430 mm
Poids (métrique) 10 kg
Alimentation électrique monophase