Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple compacte revêtue de PFA, mise à la terre d
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Temps de réponse : 2 secondes ou plus.
- La sonde est fournie avec une poignée en PVC.
- Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées.
- Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI miniconnecteurs :
- Type J : Noir
- Type K : Jaune
- Type T : Bleu
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
- Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
- Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
- Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
- Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
- Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
- Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Spécification
Spécification
| Précision | ±3,6 °F (±2,0 °C), ou ±0,4 % de la lecture au-dessus de 32 °F (0 °C) ; ±0,8 % de la lecture inférieure à 32 °F (0 °C) |
| Durée d’analyse | ≥2 secondes |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | –200deg;C à +204deg;C |
| Type | Sonde de thermocouple |
| À utiliser avec (application) | Produits chimiques corrosifs et acides forts |
| Modèle | Type T |
| Température (impériale) | -328 °F à +399,2 °F |
| Longueur (impériale) | 4,5 in |
| Longueur (métrique) | 304,8 cm |