Learn More
Macherey-Nagel™ Photomètre compact PF-12Plus
Code produit 15308541 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Photomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15308541 Photomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15308541 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 919250
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une utilisation en laboratoire et la détermination des valeurs de correction. Le photomètre compact Macherey Nagel PF-12Plus n’est pas sensible à la lumière externe et facilite la mesure.
  • Photomètre à filtre avec contrôle par microprocesseur, auto-test et étalonnage automatique
  • Optique : Roue de filtration automatique avec 7 filtres d’interférence
  • Précision de la longueur d’onde : ±2 nm, bande passante à mi-transmission 10-12 nm
  • Précision photométrique : ± 1%
  • Affichage : Affichage graphique rétroéclairé, 64 x 128 pixels
  • Résultats dans les unités, la date, l’heure, le numéro de l’échantillon, l’emplacement de l’échantillon et la dilution respectives
  • Opération : sélection des tests via le numéro de test ou la liste des paramètres 12 langues (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz, id, si)
  • Contrôle de la qualité : Avec NANOCONTROL NANOCHECK
  • Interface : USB 2,0
  • Mise à jour : via Internet/PC ; Gratuit
  • Plage de fonctionnement : 0 à 50°C, jusqu’à 90 % d’humidité relative
  • Boîtier : Étanche, IP 68
Certifications
Marquage CE
Compliance
2006/95/EG - Directive basse tension, 2004/108/EG - Directive EMC
Garantie
2 ans
Spécification
Type de produit Photomètre
Type d’affichage Affichage graphique rétroéclairé, 64 x 128 pixels
Précision Précision photométrique : ± 1 %
Source lumineuse Lampe au tungstène
Plage ±3 E
Longueur d’ondes 345/436/470/540/585/620/690 nm plus 1 compartiment pour filtres supplémentaires
Poids (métrique) 0,7 kg