Learn More
Cole Parmer™ PEHD, flacon rectangulaire compact
Code produit 15638905 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15638905 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15638905 Fournisseur Cole Parmer™ Code fournisseur 0606112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    18.73€ / 1 pièces
    Économisez 1.27€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
PEHD, flacon rectangulaire compact
  • Empilable.
  • Profil fin.
  • Construction en PEHD.
  • Conforme FDA.
  • Bouchon inclus.
  • Robinets à service rapide en option.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1 gal
Capacité (métrique) 4 L
Taille du bouchon 38 mm
Type de bouchon Bouchon
Profondeur (impériale) 2 3/4 pouces
Hauteur (impériale) 14 po
Matériau PE-HD
Type de produit Flacon rectangulaire
Largeur (impériale) 9 po