Learn More
Edmund Buhler Agitateur compact KS 15 A
Code produit 10238550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
30 à 420 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10238550 30 à 420 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10238550 Fournisseur Edmund Buhler Code fournisseur 6171 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2059.79€
    1973.00€ / 1 pièces
    Économisez 86.79€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur compact fiable, robuste et prêt à l’emploi, idéal pour les tâches d’agitation générales et l’utilisation quotidienne.
  • Agitateur orbital KS 15 A pour les tâches d’agitation générales et l’utilisation quotidienne
  • Capacité de charge : 15 kg sur une plateforme d’agitation de 400 x 300 mm
  • Comprend un dispositif de base sans plaque d’agitation ni système de rack
Capacité de charge :
  • Flacons Erlenmeyer 100 ml : 20 unités
  • Flacons Erlenmeyer 250 ml : 12 unités
  • Flacons Erlenmeyer 500 ml : 6 unités
  • Flacons Erlenmeyer 1000 ml : 4 unités
  • Entonnoirs de séparation 250 ml : 1 unités
Spécification
Orbite 17 mm
Capacité de charge (métrique) 15 kg
Vitesse de rotation 30 à 420 tr/min
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Capacité 20 flacons Erlenmeyer de 100 ml, 12 flacons Erlenmeyer de 250 ml, 6 flacons Erlenmeyer de 500 ml, 4 flacons Erlenmeyer de 1 L, 3 entonnoirs de séparation de 250 ml
Type de produit Agitateur compact
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 490 mm
Profondeur (métrique) intérieure 490 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 510 mm
Poids (métrique) 19 kg
Type de contrôleur Analogique par boutons
Modèle KS15A
Plage d’humidité ∼ 85%
Plage de durée 0 à 120 min ou en continu