Learn More
Edmund Buhler Agitateur compact KS 15 B
Code produit 10460352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
30 à 420 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10460352 30 à 420 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10460352 Fournisseur Edmund Buhler Code fournisseur 6173 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2736.25€
    1997.00€ / 1 pièces
    Économisez 739.25€
    27% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces agitateurs robustes et économiques pour charges moyennes sont adaptés à un fonctionnement en continu et les entonnoirs de séparation dans l’analyse alimentaire ou environnementale.
  • Agitateur Horizontal KS 15 B pour les tâches d’agitation générales et l’utilisation quotidienne
  • Capacité de charge : 15 kg sur une plateforme d’agitation de 400 x 300 mm
  • Comprend un dispositif de base sans plaque d’agitation ni système de rack
Capacité de charge :
  • Flacons Erlenmeyer 100 ml : 20 unités
  • Flacons Erlenmeyer 250 ml : 12 unités
  • Flacons Erlenmeyer 500 ml : 6 unités
  • Flacons Erlenmeyer 1000 ml : 4 unités
  • Entonnoirs de séparation 250 ml : 1 unités
Spécification
Capacité de charge (métrique) 15 kg
Vitesse de rotation 30 à 420 tr/min
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Dimensions (L x l) de la plateforme 400 x 300 mm
Dimensions (L x l x H) 490 x 510 x 150 mm
Longueur (métrique) de la course 17 mm
Poids à l’expédition (métrique) 18 kg
Type de contrôleur Cadran
Plage d’humidité ∼ 85%
Plage de durée 0 à 120 min ou en continu