Learn More
UVP Lampe UV compacte à deux tubes
Code produit 11778221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
365/254 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
11778221 365/254 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11778221 Fournisseur UVP Code fournisseur 95002110
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilise deux tubes distincts pour une plus grande intensité lumineuse. La lampe UV compacte à deux tubes UVP Ultra Violet Product™ est légère et portative avec une alimentation CA.
  • Légère à seulement 0,45 kg
  • Lampe portative de 4 watts
  • La longue longueur d’onde est de 365 nm, la courte longueur d’onde est de 254 nm.
  • Structure en plastique durable
  • Cordon de la lampe, 2,4 m
  • Dimensions : 198 x 71 x 53 mm
  • À associer au support J-124 en option pour une utilisation sans les mains.
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 4 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensions (L x l x H) 198 x 71 x 53 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Comprend Tubes séparés pour chaque longueur d’onde
Intensité lumineuse 760/720 μcm2
Matériau Plastique
Modèle UVGL-25
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Lampe UV portative