Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves compacts à chargement par le dessus
Code produit 12725375
Change view
Click to view available options
Conception:
Classique
Remplissage automatique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conception unitSize
12725375 Remplissage automatique 1 pièce
12765375 Classique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12725375 Fournisseur Astell Scientific™ Code fournisseur AMA240
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclaves totalement intégrés nécessitant une simple alimentation monophasée et pas de tuyauterie.
  • Disponible en version "Classic" ou "Autofill"
  • La version classique nécessite un remplissage d’eau manuel et, pendant le cycle, les condensats s'évacuent du récipient par un tube en silicone qui peut être raccordé à un flacon résistant à la chaleur
  • La version AutoFill dispose d’un réservoir et d’un système de recirculation d’eau intégrés : le réservoir plein alimente en eau jusqu’à 15 cycles, il recueille également les condensats et l’eau renvoyée automatiquement de la chambre à la fin de chaque cycle réduit la consommation
  • Écran tactile couleurs 5,7 po avec port de données USB intégré
  • Chambre en acier inoxydable électropoli
  • Montage sur roulettes pour faciliter les déplacements
  • Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
  • Contient 16 flacons de 500 ml, 10 flacons de 1000 ml et 6 flacons de 2000 ml
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 705 mm
Conception Remplissage automatique
Capacité (métrique) 63 L
Profondeur (métrique) de la chambre 668 mm
Diamètre (métrique) de la chambre 346 mm
À utiliser avec (application) Parfait pour une utilisation avec des milieux de croissance ou d’autres charges liquides
Hauteur (métrique) extérieure 1070 mm
Modèle AMA240BT
Type de produit Autoclave compact à chargement par le haut
max. (métrique) 100°C à 138°C
Affichage Écran tactile couleur 5,7 po
Alimentation électrique 230 V/50 à 60 Hz/13 A
Largeur (métrique) extérieure 530 mm