Learn More
- Home
- Products
- Étuves et fours
- Fours
- Fours tubulaires
- Nabertherm™ Four tubulaire compact
Nabertherm™ Four tubulaire compact
Code produit 15496742 Tous les produits Nabertherm Produits| Code produit | Dimensions (L x l x H) extérieures | Type de contrôleur | max. (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15496742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300°C | 1 pièce |
| 15456582 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200°C | 1 pièce |
| 15486592 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300°C | 1 pièce |
| 15486582 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200°C | 1 pièce |
| 15416602 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300°C | 1 pièce |
| 15466732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200°C | 1 pièce |
| 15496732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300°C | 1 pièce |
| 15486742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200°C | 1 pièce |
| 15406742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200°C | 1 pièce |
| 15416742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300°C | 1 pièce |
| 15456592 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200°C | 1 pièce |
| 15416622 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300°C | 1 pièce |
| 15426742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200°C | 1 pièce |
| 15436742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300°C | 1 pièce |
| 15406592 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200°C | 1 pièce |
| 15466632 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300°C | 1 pièce |
| 15426592 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200°C | 1 pièce |
| 15476642 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300°C | 1 pièce |
| 15446742 | 1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200°C | 1 pièce |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Description
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C450 |
| Zone chauffée | 500 mm |
| max. (métrique) | 1300°C |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 670 x 410 x 578 mm |
| Longueur (métrique) | 700 mm |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 120 mm |