Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510
Code produit 17318089 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) Tube de procédé:
100 mm
120 mm
170 mm
Zone chauffée:
500 mm
750 mm
1000 mm
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Tube de procédé Zone chauffée max. (métrique) unitSize
17318089 120 mm 500 mm 1200°C 1 pièce
17328089 120 mm 500 mm 1300°C 1 pièce
17388089 100 mm 750 mm 1300°C 1 pièce
17378089 170 mm 750 mm 1200°C 1 pièce
17338099 170 mm 1000 mm 1200°C 1 pièce
17348099 170 mm 1000 mm 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17318089 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur R322L2AN
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces fours à tubes compacts dotés de systèmes de commande intégrés peuvent être utilisés pour de nombreux processus universels.Dotés d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires offrent un rapport pri
  • Excellent rapport prix/performances
  • Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
  • Température maximale : 1200 °C ou 1300 °C
  • Modèle mono-surface standard avec régulateur B 510
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
Type de contrôleur B510
Zone chauffée 500 mm
max. (métrique) 1200°C
Type Four tubulaire compact
Diamètre (métrique) Tube de procédé 120 mm