Description
- Excellent rapport prix/performances
- Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
- Température max. 1 200 °C ou 1 300 °C
- Modèle mono-surface standard avec régulateur B 510
- Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B510 |
| Zone chauffée | 750 mm |
| max. (métrique) | 1300°C |
| Type | Four tubulaire compact |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 100 mm |