Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur C550
Code produit 17338079 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) Tube de procédé:
50 mm
120 mm
170 mm
Zone chauffée:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Tube de procédé Zone chauffée max. (métrique) unitSize
17338079 50 mm 250 mm 1200°C 1 pièce
17348079 50 mm 250 mm 1300°C 1 pièce
17378079 50 mm 500 mm 1200°C 1 pièce
17388079 50 mm 500 mm 1300°C 1 pièce
17338089 120 mm 500 mm 1200°C 1 pièce
17348089 120 mm 500 mm 1300°C 1 pièce
17398089 170 mm 750 mm 1200°C 1 pièce
17308099 170 mm 750 mm 1300°C 1 pièce
17358099 170 mm 1000 mm 1200°C 1 pièce
17368099 170 mm 1000 mm 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17338079 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur R152O2AN
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces fours à tubes compacts dotés de systèmes de commande intégrés peuvent être utilisés pour de nombreux processus universels.Dotés d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires offrent un rapport pri
  • Excellent rapport prix/performances
  • Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
  • Température maximale : 1200 °C ou 1300 °C
  • Cinq programmes et quatre rampes librement programmables, le contrôleur C 550 avec 10 programmes librement réglables et 20 segments
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
Type de contrôleur C550
Zone chauffée 250 mm
max. (métrique) 1200°C
Type Four tubulaire compact
Dimensions (L x l x H) extérieures 434 x 340 x 508 mm
Longueur (métrique) 450 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 50 mm