Description
- Excellent rapport prix/performances
- Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
- Température max. 1 200 °C ou 1 300 °C
- Contrôleur P580 avec 50 programmes à réglage libre et 40 segments pour un fonctionnement à trois zones
- Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | P580 |
| Zone chauffée | 500 mm |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Type | Four tubulaire compact |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 670 x 340 x 508 mm |
| Longueur (métrique) | 700 mm |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 50 mm |