Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire compact série R avec contrôleur P580
Code produit 17388099 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
P580
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Conditionnement
17388099 P580 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17388099 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur R572W3AN3
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotés d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires offrent un rapport prix/performance imbattable.
  • Température maximale : 1300 °C
  • Modèle une zone en standard
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Tube de travail en céramique C 530 comprenant deux bouchons en fibres en équipement standard
  • Thermocouple de type S
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Type de contrôleur P580
max. (métrique) 1300°C
Dimensions (L x l x H) extérieures 460 x 1170 x 628 mm
Longueur (métrique) 1000 mm
Diamètre (métrique) externe 170 mm
Poids (métrique) 89 kg