Learn More
Nabertherm Four tubulaire compact série RD
Code produit 15599582 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
1100°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
15599582 1300°C 1 pièce
15589582 1100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15599582 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur RD30A173A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipé d’un tube de travail en céramique standard C 530 et de deux bouchons en fibre, il offre un rapport prix / performance imbattable. Les unités sont dotées de boîtiers en acier inoxydable structuré.
  • Température maximale : 1100 °C ou 1300 °C
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Diamètre intérieur du tube : 30 mm, longueur chauffée : 200 mm
  • Tube de travail en matériau C 530 incluant deux bouchons en fibre de série
  • Thermocouple de type K (1100 °C) ou de type S (1300 °C)
  • Les relais statiques assurent un fonctionnement silencieux du chauffage
  • Câbles chauffants enroulés directement autour du tube de travail permettant une vitesse de chauffe très rapide
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
max. (métrique) 1300°C
Régulation de la température R7
Dimensions (L x l x H) extérieures 200 x 300 x 350 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Diamètre (métrique) intérieur 30 mm
Poids (métrique) 12 kg