Learn More
Nabertherm Four tubulaire compact série RT
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
max. (métrique):
1100°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température maximale : 1100 °C ou 1300 °C
- Conception compacte
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Fonctionnement vertical ou horizontal
- Hauteur de travail réglable
- Tube de travail en céramique C 530
- Thermocouple de type S
- Peut également être utilisé séparé du support en respectant les consignes de sécurité
- Système de commande intégré à la base du four
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| max. (métrique) | 1100°C |
| Régulation de la température | B410 |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
| Poids (métrique) | 25 kg |