Learn More
Beschreibung
- Température maximale : 1100 °C ou 1300 °C
- Conception compacte
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Fonctionnement vertical ou horizontal
- Hauteur de travail réglable
- Tube de travail en céramique C 530
- Thermocouple de type S
- Peut également être utilisé séparé du support en respectant les consignes de sécurité
- Système de commande intégré à la base du four
- Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
- NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de contrôleur | B510 |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
| Poids (métrique) | 25 kg |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.