Description
- Température maximale : 1100 °C ou 1300 °C
- Conception compacte
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Fonctionnement vertical ou horizontal
- Hauteur de travail réglable
- Tube de travail en céramique C 530
- Thermocouple de type S
- Peut également être utilisé séparé du support en respectant les consignes de sécurité
- Système de commande intégré à la base du four
- Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
- NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B510 |
| max. (métrique) | 1300°C |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 50 mm |
| Poids (métrique) | 25 kg |