Learn More
UVP Lampe UV compacte
Description
UVL-21, Tube 4W , 365nm, Interrupteur Marche/arret - Alimentation secteur, L x P x H: 198 x 71 x 53mm
Spécification
Spécification
| Tension | 230 V |
| Puissance en watts | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Dimensions (L x l) | 198 x 71 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Longueur (métrique) | 198 mm |
| Matériau | Plastique |
| Modèle | UVL-21 |
| Largeur (métrique) | 71 mm |
| Afficher plus |